Learn More
Lithiumhydroxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium Hydroxide |
| CAS | 1310-65-2 |
| Menge | 50 g |
| Summenformel | HLiO |
| Synonym | Lithium Hydroxide, Lithium Hydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Li+].[OH-] |
| IUPAC-Name | Lithium;hydroxid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 23.95 |
| Formelmasse | 24.0187 |