Learn More
Lithiumiodid, wasserfrei, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used as an electrolyte in high temperature batteries and artificial pacemakers. Phosphor , which is a complex of Iodine is used in neuron detection , in an electrolyte of the dye-sensitized solar cell. It is an electrolyte additive for lithium-sulfur batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1170°C to 1190°C |
| Chemischer Name oder Material | Lithium iodide |
| Schmelzpunkt | 449°C |
| Namenshinweis | Anhydrous |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallin/Pulver |
| Menge | 500 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Strukturformel | LiI |
| Merck Index | 14,5535 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.