Learn More
Lithiumiodid, wasserfrei, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051175
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11308598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040666.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10377-51-2 | ILi | 133.84 g/mol
Used as an electrolyte in high temperature batteries and artificial pacemakers. Phosphor , which is a complex of Iodine is used in neuron detection , in an electrolyte of the dye-sensitized solar cell. It is an electrolyte additive for lithium-sulfur batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10377-51-2
Summenformel ILi
Molekulargewicht (g/mol) 133.84
MDL-Nummer MFCD00011092
InChI-Schlüssel HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
IUPAC-Name Lithium;iodid
SMILES [Li+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1170°C to 1190°C
Chemischer Name oder Material Lithium iodide
Schmelzpunkt 449°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin/Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel LiI
Merck Index 14,5535
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and acetone.
Formelmasse 133.84
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Brechungsindex 1.955
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 4.076 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.