Learn More
Lithiumiodid, ultratrocken, weißes Pulver, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11370078
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11370078 2 g 2 Gramm
11350078 10 g 10 Gramm
11360078 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11370078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042851.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Lichtempfindlich und hygroskopisch
Lithium iodide is used as a absorbent in refrigeration process, as a catalyst, and in photography. It is also useful for organic synthesis, pessat iodination, cleavage of esters, ethers, epoxides, decarboethoxylation, carbonylation, and aldol condensation. It is used for manufacturing medicines and mineral waters. It is used in electochemicstry and redox reactions. Lithium iodide is also a catalyzed conjugate addition reaction of β-dicarbonyl compounds. It is also useful for tetrathioquinodimethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10377-51-2
Summenformel ILi
Molekulargewicht (g/mol) 133.84
MDL-Nummer MFCD00011092
InChI-Schlüssel HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium iodide, lithium iodide, anhydrous, unii-s6k2xet783, lithium iodide 6lii, lithium 1+ ion iodide, lithium iodide, ultra dry, lithium iodide 7lii, lithiumiodide, lithium monoiodide
PubChem CID 66321
SMILES [Li+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1170°C to 1190°C
Chemischer Name oder Material Lithium iodide, ultra dry
Schmelzpunkt 449°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetone,methanol and ammonium hydoxide.
IUPAC-Name Lithium(1+) Iodid
Formelmasse 133.84
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.955
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 4.076
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.