Learn More
Lithiumiodid, ultratrocken, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a absorbent in refrigeration process, as a catalyst, and in photography. It is also useful for organic synthesis, pessat iodination, cleavage of esters, ethers, epoxides, decarboethoxylation, carbonylation, and aldol condensation. It is used for manufacturing medicines and mineral waters. It is used in electochemicstry and redox reactions. Lithium iodide is also a catalyzed conjugate addition reaction of β-dicarbonyl compounds. It is also useful for tetrathioquinodimethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 1170°C to 1190°C |
| Chemischer Name oder Material | Lithium iodide, ultra dry |
| Schmelzpunkt | 449°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Perlen |
| Menge | 10 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99% (Metal basis) |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,acetone,methanol and ammonium hydoxide. |
| Formelmasse | 133.84 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.