Learn More
Lithiumisopropoxid, 3 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10570564 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10570564 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10483745 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10570564 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 396508000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2388-10-5 | CH3H7LiO | 66.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2388-10-5 , 109-99-9
Molekulargewicht (g/mol) 66.03
MDL-Nummer MFCD00048286
InChI-Schlüssel HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium isopropoxide, lithium propan-2-olate, lithium isopropanolate, lithium 2-propanolate, acmc-1ch0u, lithium isopropoxide solution, 2-propanol, lithiumsalt 1:1, lithium 1+ propan-2-olate
PubChem CID 23673350
IUPAC-Name Lithium;Propan-2-Olat
SMILES [Li+].CC(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium isopropoxide
Menge 800 mL
Summenformel CH3H7LiO
Strukturformel LiOCH(CH3)2
Flammpunkt −19°C
Formelmasse 66.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M, exact strength on the certificate of analysis
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Aussehen Clear red solution
Relative Dichte 0.87
Dichte 0.8700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium isopropoxide, 3M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.