Learn More
Lithiumniobethoxid, 99+ % (Metallbasis), 5 % w/v in Ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333528
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 11333528
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039155.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 86745-52-0 | C12H30LiNbO6 | 370.212 g/mol
Lithium niobium ethoxide is used in the preparation of lithium niobate, which is a ferroelectric material used as an optical switch. It is also used as solid electrolytes due to its high ionic diffusivity in the field of material science.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86745-52-0
Summenformel C12H30LiNbO6
Molekulargewicht (g/mol) 370.212
MDL-Nummer MFCD00210625
InChI-Schlüssel AVEKRHJBCCYCED-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium niobium ethoxide metals basis w/v in ethanol, lithium niobium ethoxide, lithium niobium 5+ ethoxide 1/1/6, niobium 5+ lithium 1+ hexakis ethoxide
PubChem CID 14693679
IUPAC-Name Lithium;Ethanolat;Niob(5+)
SMILES [Li+].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Nb+5]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium niobium ethoxide
Farbe Gelb
Flammpunkt 17°C (63°F)
Geruch Alkoholähnlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1170
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 370.21
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Herstellung und den Laborgebrauch. Nicht für Getränke geeignet