Learn More
Lithium-Nioboxid, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is employed in the manufacture of optical waveguides and surface acoustic wave devices, Lithium niobate (CAS NO.12031-63-9) is used extensively in the telecoms market, e.g. in mobile telephones and optical modulators. It can also find its uses in laser frequency doubling, nonlinear optics, Pockels cells, optical parametric oscillators, Q-switching devices for lasers, other acousto-optic devices, optical switches for gigahertz frequencies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird bei der Herstellung von optischen Wellenleitern und akustischen Oberflächenwellengeräten eingesetzt, Lithiumniobat (CAS-Nr.: .12031-63-9) wird intensiv im Telekommunikationsmarkt eingesetzt, z. B. in Mobiltelefonen und optischen Modulatoren. Es findet seine Verwendung auch in der Laserfrequenz-Verdoppelung, in der nichtlinearen Optik, in Pockels-Zellen, in optischen parametrischen Oszillatoren, in Q-Schaltgeräten für Laser, in anderen akustooptischen Geräten und in optischen Schaltern für Gigahertz-Frequenzen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Bewahren Sie den Behälter an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen auf.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium niobium oxide |
| Schmelzpunkt | ∼1275°C |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| IUPAC-Name | Lithium;oxido(dioxo)niob |
| Formelmasse | 147.85 |
| Reinheit (%) | 99.99% |
| Geruch | Odorless |
| Dichte | 4.3 |