Learn More
Lithium-Nioboxid, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis ohne Ta), Ta < 50 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356827
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11356827 500 g 500 Gramm
11336827 25 g 25 Gramm
11346827 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11356827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010741.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12031-63-9 | LiNbO3 | 147.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12031-63-9
Summenformel LiNbO3
Molekulargewicht (g/mol) 147.84
MDL-Nummer MFCD00011080
InChI-Schlüssel GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lithium niobate
PubChem CID 23665650
IUPAC-Name Lithium;oxido(dioxo)niob
SMILES [Li+].[O-][Nb](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium niobium oxide
Schmelzpunkt ∼1275°C
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Ta), Ta < 50 ppm
Formelmasse 147.85
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic
Dichte 4.3 g/mL