Learn More
Lithiumnitrat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316728
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11316728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013405.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwendung in Keramik, Pyrotechnik, Salzbädern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-69-4
Summenformel LiNO3
Molekulargewicht (g/mol) 68.94
MDL-Nummer MFCD00011094
InChI-Schlüssel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 600°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Lithium nitrate, anhydrous
Schmelzpunkt 264°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Weiß kristallin
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone.
IUPAC-Name Lithium;nitrat
Formelmasse 68.95
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Weiß kristallin
Dichte 2.38 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium nitrate, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium nitrate