Learn More
Lithiumnitrat, Honeywell
Artikelnummer. p-7071911 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 15692260
Marke: Honeywell Research Chemicals 227986100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-69-4
Summenformel LiNO3
Molekulargewicht (g/mol) 68.94
MDL-Nummer MFCD00011094
InChI-Schlüssel IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lithiumnitrat, Salpetersäure, Lithiumsalz, Lithiumnitrat, wasserfrei, Lithium1+-Ionennitronat, Lithiumnitrat3-Hydrat, Lithium1+Ionennitrat, Lithiumnitrat, wasserfrei, 25 g, Lithiumnitrat, Ionisationspufferlösung, Specpure, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
PubChem CID 10129889
ChEBI CHEBI:63315
IUPAC-Name Lithium;nitrat
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumnitrat
Menge 100 g
Strukturformel LiNO3
UN-Nummer 2722
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 68.95 mol
Güte ReagentPlus