Learn More
Lithiumoctanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328138
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11328138 25 g 25 Gramm
11318138 100 g 100 Gramm
11338138 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11328138
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039371.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 16577-52-9 | C8H15LiO2 | 150.146 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16577-52-9
Summenformel C8H15LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.146
MDL-Nummer MFCD00210629
InChI-Schlüssel BTAUEIDLAAYHSL-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium octanoate, unii-9nq46xlp8b, octanoic acid, lithium salt, 9nq46xlp8b, octanoic acid, lithiumsalt 1:1, lithium caprylate, octanoic acid, lithium salt 1:1, acmc-20akmi, lithium 1+ octanoate, lithium 1+ ion octanoate
PubChem CID 23673717
IUPAC-Name Lithium; Octanoat
SMILES [Li+].CCCCCCCC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium octanoate
Menge 25 g
Formelmasse 150.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver