Learn More
Lithiumoxalat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049228
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11356758
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013426.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 553-91-3 | C2Li2O4 | 101.90 g/mol
Lithium oxalate is used as lithium battery electrolyte. It is also used as an analytical reagent and reducing reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of other chemicals such as pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-91-3
Summenformel C2Li2O4
Molekulargewicht (g/mol) 101.90
MDL-Nummer MFCD00040596
InChI-Schlüssel YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium oxalate, dilithium oxalate, ethanedioic acid, dilithium salt, unii-k737ot0e73, oxalic acid dilithium salt, ethanedioic acid, lithium salt 1:2, oxalic acid dilithium, acmc-1ctwf, c2o4.2li, ksc492a1t
PubChem CID 68383
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium oxalate
Schmelzpunkt (decomposition)
Dichte 2.12 g/mL
Menge 50 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,5537
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Dilithium;Oxalat
Formelmasse 101.96
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium oxalate