Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithiumperchlorat-Trihydrat |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 50 g |
| Strukturformel | LiClO4 · H2O |
| UN-Nummer | UN1481 |
| Formelmasse | 160.44 mol |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Aussehen | Kristalle |
| Dichte | 1.841 g/ml bei 25 °C |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?