Learn More
Lithiumperchlorat-Trihydrat, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15651760 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15651760 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15641760 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15631760 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15651760 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 20530350G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
95 bis 102 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-78-6
Summenformel ClH6LiO7
Molekulargewicht (g/mol) 160.431
MDL-Nummer MFCD00149765
InChI-Schlüssel JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumperchlorat-Trihydrat, Perchlorsäure, Lithiumsalz, Trihydrat, Lithiumperchlorat-Hydrat, Lithotab Trihydrat-Perchlorat-Ion, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
PubChem CID 23708903
IUPAC-Name Lithium;perchlorat;trihydrat
SMILES [Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumperchlorat-Trihydrat
Farbe Weiß
Menge 50 g
Strukturformel LiClO4 · H2O
UN-Nummer UN1481
Formelmasse 160.44 mol
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle
Dichte 1.841 g/ml bei 25 °C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.