Learn More
Lithiumperchlorat-Trihydrat, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. p-7120523 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15651760 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15641760 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15631760 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15651760
Marke: Honeywell-Fluka 20530350G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
95 bis 102 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-78-6
Summenformel ClH6LiO7
Molekulargewicht (g/mol) 160.431
MDL-Nummer MFCD00149765
InChI-Schlüssel JAWYRNYHJJDXHX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Lithiumperchlorat-Trihydrat, Perchlorsäure, Lithiumsalz, Trihydrat, Lithiumperchlorat-Hydrat, Lithotab Trihydrat-Perchlorat-Ion, lithium perchlorate hydrate, lithiumperchlorate trihydrate, ksc491a4p, lithium pechlorate trihydrate, lithiumperchloratetrihydrate, lithotab trihydrate perchlorate ion
PubChem CID 23708903
IUPAC-Name Lithium;perchlorat;trihydrat
SMILES [Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumperchlorat-Trihydrat
Farbe Weiß
Menge 50 g
Strukturformel LiClO4 · H2O
UN-Nummer UN1481
Formelmasse 160.44 mol
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle
Dichte 1.841 g/ml bei 25 °C