Learn More
Lithiumperchlorat-Trihydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium Perchlorate Trihydrate |
| CAS | 13453-78-6 |
| Summenformel | ClLiO4 . 3H2O |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/ClHO4.Li.3H2O/c2-1(3,4)5;;;;/h(H,2,3,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1 |
| SMILES | [Li+].O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| IUPAC-Name | Lithium;perchlorat;trihydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.44 |
| Formelmasse | 159.9962 |