Learn More
Lithiumphosphat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10569413 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10569413 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10127053 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10569413 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 389781000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10377-52-3 | Li3O4P | 115.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10377-52-3
Summenformel Li3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.79
MDL-Nummer MFCD00016187
InChI-Schlüssel TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Synonym lithium phosphate, lithium orthophosphate, trilithium orthophosphate, trilithium phosphate, phosphoric acid, trilithium salt, unii-2qm4k05q74, lithiumphosphate, trilithotab phosphate, phosphoric acid, lithium salt 1:3, li3po4
PubChem CID 165867
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium phosphate
Schmelzpunkt 837°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Strukturformel Li3PO4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.4g/L (20°C)
IUPAC-Name Trilithiumphosphat
Formelmasse 115.79
Reinheit (%) ≥95.0%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium phosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.