Learn More
Lithiumphosphat, Puratronic™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048520
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11386827 25 g -
11396827 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11386827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010743.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 10377-52-3 | Li3O4P | 115.79 g/mol
Lithium phosphate batteries batteries are now widely used as a staple for cell phones, laptops and some other gadgets. Used in low-expansion porcelain enamel glazes and polymer intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10377-52-3
Summenformel Li3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.79
MDL-Nummer MFCD00016187
InChI-Schlüssel TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Synonym lithium phosphate, lithium orthophosphate, trilithium orthophosphate, trilithium phosphate, phosphoric acid, trilithium salt, unii-2qm4k05q74, lithiumphosphate, trilithotab phosphate, phosphoric acid, lithium salt 1:3, li3po4
PubChem CID 165867
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium phosphate
Schmelzpunkt 837°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Poor solubility in water. Insoluble in alcohols.
IUPAC-Name Trilithiumphosphat
Formelmasse 115.79
Reinheit (%) 99.99%
Güte Puratronic
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.54