Learn More
Lithium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Li 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332318 50 mL 50 Milliliter
11342318 100 mL 100 Milliliter
11410430 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332318 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014394.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00134051
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium plasma standard solution
Namenshinweis Li 10000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Li2CO3 in 5% HNO3
UN-Nummer UN3264
Menge 50 mL
Güte Specpure