Learn More
Alfa Aesar™ Lithiumpyruvatmonohydrat
Artikelnummer. 11427777
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11427777
Marke: Alfa Aesar™ A16308.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2922-61-4
Summenformel C3H3LiO3
Molekulargewicht (g/mol) 93.994
MDL-Nummer MFCD00150352
InChI-Schlüssel OFJHGWPRBMPXCX-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium pyruvate, lithium 2-oxopropanoate, pyruvic acid lithium salt, propanoic acid, 2-oxo-, lithium salt, lithiumpyruvat, lithotab 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo-, lithium salt 1:1, c3h3o3.li, lithium pyruvate h2o, lithium 1+ pyruvate
PubChem CID 23663618
IUPAC-Name Lithium;2-Oxopropanoat
SMILES [Li+].CC(=O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium pyruvate monohydrate
Menge 10 g
Formelmasse 112.01 (94.00 Anhydrous)