Learn More
Alfa Aesar™ Lithiumpyruvatmonohydrat
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium pyruvate monohydrate |
| Menge | 50 g |
| Formelmasse | 112.01 (94.00 Anhydrous) |