Learn More
Lithium-Standard: Li @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Beschreibung
Lithium-Standard: Li @ 1000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium |
| CAS | 7439-93-2 |
| Verfahren | ICP/XRF/RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Lithium |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | Li |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Li |
| InChI-Formel | InChI=1S/Li |
| SMILES | [Li] |
| Mehr anzeigen |