Learn More
Lithium-Standard: Li @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Artikelnummer. 17910686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
200 g
Packungsgröße:
200 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17910686 200 g 200 Gramm
17924006 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17910686 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGOLI5000200G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Lithium-Standard: Li @ 5000 μg/g in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium
CAS 7439-93-2
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lithium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Li
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Li
InChI-Formel InChI=1S/Li
SMILES [Li]
IUPAC-Name Lithium
Solvent or Matrix 75 cSt Mineralöl
Molekulargewicht (g/mol) 6.94
Menge 200 g
Formelmasse 7,016 g/mol