Learn More
Lithiumstearat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647941 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10647941
Marke: Thermo Scientific Acros 413340250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4485-12-5 | C18H35LiO2 | 290.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4485-12-5
Summenformel C18H35LiO2
Molekulargewicht (g/mol) 290.41
MDL-Nummer MFCD00042032
InChI-Schlüssel HGPXWXLYXNVULB-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium stearate, lithium octadecanoate, octadecanoic acid, lithium salt, stearic acid, lithium salt, lithalure, litholite, stavinor, lithium stearate, pure, stearic acid lithium salt, unii-p31mc94p70
PubChem CID 517357
IUPAC-Name Lithium; Otadecanoat
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium stearate
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 220°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)16COOLi
Menge 25 g
Formelmasse 290.41
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver