Learn More
Lithiumsulfat, wasserfrei, TRC
Artikelnummer. 30479295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479295 5 g 5 Gramm
30468962 50 g 50 Gramm
30475976 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL4693735G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10377-48-7
Summenformel Li2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 109.95
IUPAC-Name Dilithium;sulfat
SMILES [Li+].[Li+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium sulfate, anhydrous
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Formelmasse 109.9837