Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10209253 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10209253 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10424525 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10209253 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 218330010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10102-25-7 | H2Li2O5S | 127.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10102-25-7
Summenformel H2Li2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 127.95
MDL-Nummer MFCD00149766
InChI-Schlüssel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC-Name Dilithium;sulfat;hydrat
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Lithium sulfate monohydrate
Schmelzpunkt 860.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Glühverlust 13.5% to 15% (600°C, 2 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel LI2SO4·H2O
Merck Index 15, 5597
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 295.5g/L (20°C)
Formelmasse 127.96
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rein
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium sulfate monohydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.