Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat, ACS-Reagenz, ≥99 % Trockenbasis, Honeywell™
Artikelnummer. 15615380 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15615380 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15605380 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15615380 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 398152500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % Trockenbasis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-25-7
Summenformel H2Li2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 127.95
MDL-Nummer MFCD00149766
InChI-Schlüssel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Lithiumsulfat-Monohydrat, Dilithium 1 + Ionenhydratsulfat, Dilithiumsulfathydrat, Schwefelsäure, Lithiumsulfat, Monohydrat, Dilithotabhydrat-Sulfat, Lithiumsulfat, ACS, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC-Name Dilithium;sulfat;hydrat
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumsulfat-Monohydrat
Farbe Weiß
pH 5 bis 7 (bei 128 g/l 25 °C)
Menge 500 g
Strukturformel Li2SO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen In Wasser 128 g/l bei 20 °C
Formelmasse 127.96 mol
Reinheit (%) ≥99 % trockene Basis
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 2.06 g/cm3