Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat (Reagenzqualität nach ACS-Standard), MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
- Grade: ACS reagent
- Molecular Weight: 127.96
- Melting Point: 130 °C
- Density: 2.1 g/mL
- Solubility: Soluble in cold water
- Storage: Room temperature
- Hazard Statement: H302
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithium Sulfate Monohydrate |
| Schmelzpunkt | 130°C |
| Menge | 100 g |
| Strukturformel | Li2SO4·H2O |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in cold water |
| ChEBI | CHEBI:63041 |
| Formelmasse | 128 |
| Güte | ACS-Reagenz |
| Dichte | 2.1 g/mL(Lit.) |