Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat (Reagenzqualität nach ACS-Standard), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11422872 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11422872 500 g
11412872 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422872 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215253990
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenzqualitätschemikalie eignet sich für analytische und Laboranwendungen.
  • Qualität: ACS-Reagenz
  • Molekülformel: H2Li2O5S
  • Molekulargewicht: 127,96 g/mol
  • CAS-Nummer: 10102-25-7
  • Schmelzpunkt: 130 °C
  • Dichte: 2,1 g/ml
  • Löslichkeit: Löslich in kaltem Wasser
  • Lagerung: Raumtemperatur
  • Gefahrenhinweis: H302
Chemical Identifiers
CAS 10102-25-7
Summenformel H2Li2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 127.95
MDL-Nummer MFCD00149766
InChI-Schlüssel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC-Name Dilithium(1+) Hydratsulfat
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Lithium Sulfate Monohydrate
Menge 500 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Strukturformel Li2SO4·H2O
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
ChEBI CHEBI:63300
Formelmasse 128
Güte ACS-Reagenz