Learn More
Lithium-Sulfat-Monohydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10355950 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10355950 500 g Pulver im Kunststoffgefäß 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10355950 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. L/2400/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 860°C
CAS 10102-25-7
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Summenformel H2Li2O5S
MDL-Nummer MFCD00149766
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
InChI-Schlüssel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dilithium;sulfat;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 127.95
PubChem CID 165815
Formelmasse 127.96g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium sulfate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.