Learn More
Lithium-Sulfat-Monohydrat, Honeywell™
Artikelnummer. 15671240 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15671240 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15671240 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 130291KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
≥ 98%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Lithiumsulfat-Monohydrat
CAS 10102-25-7
Menge 1 kg
Summenformel H2Li2O5S
Strukturformel Li2SO4 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149766
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Lithiumsulfat-Monohydrat, Dilithium 1 + Ionenhydratsulfat, Dilithiumsulfathydrat, Schwefelsäure, Lithiumsulfat, Monohydrat, Dilithotabhydrat-Sulfat, Lithiumsulfat, ACS, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
InChI-Schlüssel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Dilithium;sulfat;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 127.95
PubChem CID 165815
Formelmasse 127.96 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %