Learn More
Lithiumsulfat-Monohydrat, puriss p.a, ACS, ≥99.0 % (Trockenbasis, T), Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15626060 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15626060 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15636060 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15626060 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 62609100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (Trockenbasis, T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-25-7
Summenformel H2Li2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 127.95
MDL-Nummer MFCD00149766
InChI-Schlüssel RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym Lithiumsulfat-Monohydrat, Dilithium 1 + Ionenhydratsulfat, Dilithiumsulfathydrat, Schwefelsäure, Lithiumsulfat, Monohydrat, Dilithotabhydrat-Sulfat, Lithiumsulfat, ACS, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC-Name Dilithium;sulfat;hydrat
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumsulfat-Monohydrat
Schmelzpunkt 236 °C
Farbe Weiß
pH 6.0 bis 9.5 (bei 104 g/l 25 °C)
Physikalische Form Granules
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich ≥99.0%
Hinweise zum Prozentgehalt Dried Basis, T
Strukturformel Li2SO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 127.96 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (Trockenbasis, T)
Verlust bei Trocknung 13.0 to15.0%
Verpackung Poly-Flasche
Produktlinie Solstice
Aussehen White Powder or Crystals
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium sulfate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium sulfate-1-hydrate