Learn More
Lithium-Tantal-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348508 2 g 2 Gramm
11368508 10 g 10 Gramm
11358508 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040520.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21864-24-4
MDL-Nummer MFCD00798538
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium tantalum isopropoxide
Farbe Weiß
Siedepunkt 160°C to 180°C (0.1 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel LiTa[OCH(CH3)2]6
Menge 2 g
UN-Nummer UN2925
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 542.42
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Nasser Feststoff