Learn More
Lithium-Tartrat-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378118 50 g 50 Gramm
11388118 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039357.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6108-32-3 | C4H6Li2O7 | 179.965 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6108-32-3
Summenformel C4H6Li2O7
Molekulargewicht (g/mol) 179.965
MDL-Nummer MFCD00054421
InChI-Schlüssel GNDOSKKVQUGWFB-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium tartrate monohydrate, lithium tartrate 1-hydrate, c4h4o6.2li.h2o, dilithium 1+ hydrate tartrate, dilithium 1+ ion hydrate tartrate, lithium 2,3-dihydroxybutanedioate-water 2/1/1
PubChem CID 18463206
IUPAC-Name Dilithium;-2,3-dihydroxybutanandioat;hydrat
SMILES [Li+].[Li+].C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium tartrate monohydrate
Geruch Geruchsneutral
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 179.97 (161.97 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver/Aggregat