Learn More
Lithiumtetraborat-Trihydrat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11494153
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
11494153 100 g 100 Gramm
11404163 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11494153 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10358.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 37195-62-3 | Li2B4O7·3H2O
It is employed in the conductances of some potassium and sodium salts in dimethylformamide at 25°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der Leitfähigkeit einiger Kalium- und Natriumsalze in Dimethylformamid bei 25 °C verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37195-62-3
Summenformel Li2B4O7·3H2O
MDL-Nummer MFCD00167253
Synonym lithium borate trihydrate, acmc-1ajhy, trilithium 1+ trihydrate borate, trilithium 1+ ion trihydrate borate
Specifica
Chemischer Name oder Material Lithium tetraborate trihydrate
Menge 100 g
Merck Index 14,5524
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 223.17 (169.12 Anhydrous)
Reinheit (%) 96%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.