Learn More
Lithiumtetrafluorborat, 98 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10358550 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10358550
Marke: Thermo Scientific Acros 223770500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14283-07-9 | BF4Li | 93.74 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14283-07-9
Summenformel BF4Li
Molekulargewicht (g/mol) 93.74
MDL-Nummer MFCD00011087
InChI-Schlüssel UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
PubChem CID 4298216
IUPAC-Name Lithium;tetrafluorborat
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 275°C
Namenshinweis 98%
Farbe Grau nach Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel LiBF4
Fieser 05,416; 10,248
Merck Index 15, 5599
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 93.75
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 0.852
Dichte 0.8520g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium tetrafluoroborate, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.