Learn More
Lithiumtetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317217
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317217 50 g 50 Gramm
11307217 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011528.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14283-07-9 | BF4Li | 93.74 g/mol
Lithium tetrafluoroborate is extensively utilized as an electrolyte in primary and secondary cells. It is used in rechargeable Li ion batteries. The electrolytes are non aqueous solutions of lithium tetrafluoroborate in the organic media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14283-07-9
Summenformel BF4Li
Molekulargewicht (g/mol) 93.74
MDL-Nummer MFCD00011087
InChI-Schlüssel UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
PubChem CID 4298216
IUPAC-Name Lithium;tetrafluorborat
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 293°C to 300°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Strukturformel LiBF4
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,5543
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and tetrahydrofuran. Slightly soluble is diethyl ether.
Formelmasse 93.75
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.