Learn More
Lithiumtetrafluoroborat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11448465 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11448465 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11448465 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0522108810
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Chemischer Name: Lithiumtetrafluororat
  • Molekülformel: BF4Li
  • Formelgewicht: 93,74
  • CAS-Nummer: 14283-07-9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Tetra Fluoroborate
CAS 14283-07-9
Menge 10 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Summenformel BF4Li
Strukturformel LiBF4
MDL-Nummer MFCD00011087
Synonym lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
InChI-Formel InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI-Schlüssel UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name Lithium(1+)-tetrafluoroboranid
Molekulargewicht (g/mol) 93.74
PubChem CID 4298216
Formelmasse 93.75