Learn More
Lithiumtetrafluoroborat, TRC
Artikelnummer. 30472264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472264 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472264 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL46915025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium Tetrafluoroborate
CAS 14283-07-9
Menge 25 g
Summenformel BF4Li
Synonym Lithium Fluoborate (6CI), Lithium Tetrafluoroborate (7CI), Lithium Boridefluoride (LiBF4), Lithium Fluoroborate, Lithium Fluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate (LiBF4), Lithium tetrafluoroborate(1-)
InChI-Formel InChI=1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
SMILES [Li+].F[B-](F)(F)F
IUPAC-Name Lithium;tetrafluorborat
Molekulargewicht (g/mol) 93.75
Formelmasse 94.0189