Learn More
Lithiumthiophenolat, 0.6-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11905751 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11905751 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 11905751
Marke: Thermo Scientific Acros 433501000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 67.0°C
Chemischer Name oder Material Lithium thiophenolate
CAS 2973-86-6, 109-99-9
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Lösung
Menge 100 mL
Summenformel C6H5LiS
Flammpunkt −19°C
Synonym thiophenol lithium salt, lithium thiophenoxide, lithium benzenethiolate, phsli, benzenethiol, lithium salt, lithium thiophenolate solution, phenylsulfanyl lithium, lithium 1+ ion phenylsulfanide, lithium thiophenolate solution, 1.0 m in thf
InChI-Schlüssel HPFQTCRYSOTMDJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].C1=CC=C(C=C1)[S-]
IUPAC-Name Lithium;benzolthiolat
Molekulargewicht (g/mol) 116.11
PubChem CID 10975459
Formelmasse 116.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.55 to 0.65M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.934
Dichte 0.9340g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium thiophenolate, 1M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.