Learn More
Lithium Tri-sec-Butylborohydrid, 1.0 M sLösung in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen
Artikelnummer. 11354678
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354678 25 mL -
11316189 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354678 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043034.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als Reduktionsmittel von olefinen Gruppen und Ketonen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38721-52-7
Summenformel C12H28BLi
Molekulargewicht (g/mol) 190.11
MDL-Nummer MFCD00011708
InChI-Schlüssel ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYNA-N
Synonym lithium tri-sec-butylhydroborate, l-selectridesolution, lithium tri-sec-butylborohydride solution, l-selectride™ solution, lithium tri butan-2-yl boron 1-, lithium tri-sec-butylborohydride l-selectride , 1m in thf, lithium tri-sec-butylborohydride 1.0 m solution in thf, spcseal, lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0m solution in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
IUPAC-Name Lithium(1+)-Tris(Butan-2-yl)Boranuid
SMILES [Li+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium tri-sec-butylborohydride
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.870g/mL
Flammpunkt −17°C (1°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel LiB[CH(CH3)CH2CH3]3H
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3394
Beilstein 4007327
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Merck Index 14,8427
Formelmasse 190.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M solution in THF
Physikalische Form Flüssig