Learn More
Lithium-Tritert-Butoxyaluminiumhydrid, nominell 1M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339488 50 mL -
11319488 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043324.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17476-04-9
Summenformel C12H28AlLiO3
MDL-Nummer MFCD00011532
Synonym Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Farbe Farblos
Dichte 0.904 g/mL
Flammpunkt −17°C (1°F)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel Li[(CH3)3CO]3AlH
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It is soluble in organic solvents at low temperatures
Formelmasse 254.28
Physikalische Form Flüssigkeit