Learn More
Lithiumtriethylborohydrid, 1M in THF, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399389 100 mL 100 Milliliter
11346399 25 mL 25 Milliliter
11336399 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11399389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089144.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Als Reduktionsmittel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22560-16-3
Summenformel C6H16BLi
Molekulargewicht (g/mol) 105.94
MDL-Nummer MFCD00011703
InChI-Schlüssel WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Lithium triethylhydridoborate
IUPAC-Name lithium(1+) triethylboranuide
SMILES [Li+].CC[BH-](CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium triethylborohydride
Farbe Farblos
Dichte 0.892g/mL
Flammpunkt −17°C (1°F)
Strukturformel LiB(CH2CH3)3H
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3399
Beilstein 4151240
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Merck Index 14,5544
Formelmasse 105.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in THF
Physikalische Form Flüssig