missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium-Wolframoxid, 99 % min., Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7058857
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11339548 50 g 50 Gramm
11349548 250 g 250 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11339548

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043366.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 13568-45-1 | Li2O4W | 261.716 g/mol

Lithium tungsten oxide is employed for the preparation of ceramics with ultra-low sintering temperatures. It acts as a catalyst for oxidative coupling reactions. Furthermore, it is used in the production of high density aqueous polytungstate (metatungstate) solutions which are utilized for the separation of minerals and other solids.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13568-45-1
Summenformel Li2O4W
Molekulargewicht (g/mol) 261.716
MDL-Nummer MFCD00016185
InChI-Schlüssel SCKKBXOJPMZVPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tungstate, dilithium dioxido dioxo tungsten, dilithotab tungstate, 2li.wo4, dilithium 1+ ion tungstate
PubChem CID 6095624
IUPAC-Name Dilithium;dioxido(dioxo)wolfram
SMILES [Li+].[Li+].[O-][W](=O)(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lithium tungsten oxide
Schmelzpunkt 742°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 261.73
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 3.71 g/mL

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.