Learn More
Lithium-Vanadiumoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308128
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11308128 50 g 50 Gramm
11398118 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11308128 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039358.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 15060-59-0
Lithium vanadium oxide is used in developing polymer lithium ion (PLI) batteries and also in coatings, nanowires, nanofibers, plastics, and textiles In alloy and catalyst applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15060-59-0
MDL-Nummer MFCD00053997
Synonym Lithium vanadate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium vanadium oxide
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
UN-Nummer UN3285
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 105.88
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Pulver