Learn More
Lithium-Zirkoniumoxid, 94 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348148
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11348148 25 g 25 Gramm
11358148 100 g 100 Gramm
11368148 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11348148
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039377.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12031-83-3
Summenformel Li2O3Zr
Molekulargewicht (g/mol) 153.10
MDL-Nummer MFCD00016182
InChI-Schlüssel PSKLXRHTVCSWPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium zirconate, dilithium dioxido oxo zirconium, 2li.o3zr, lithium zirconium oxide, dilithotab oxozirconiumbis olate, lithium zirconium oxide min, dilithium 1+ ion oxozirconiumbis olate, dilithium 1+ oxozirconiumbis olate
PubChem CID 6093659
IUPAC-Name Dilithium;dioxido(oxo)zirkonium
SMILES [Li+].[Li+].[O-][Zr]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium zirconium oxide
Farbe Weiß bis Creme-farben
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 153.1
Reinheit (%) ≤94%