Allgemeine Beschreibung
- Lithocholsäure ist eine Monohydroxysäure und eine sekundäre Gallensäure
Anwendungen
- Lithocholsäure kann in Studien zur Beurteilung der Cholestase verwendet werden
- Es kann zur Untersuchung der hepatischen Phospholipid-Regulation und Homöostase von Gallensäure verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lithocholsäure |
| Namenshinweis | 98% |
| Schmelzpunkt | 182 °C bis 188 °C |
| Farbe | Weiß |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 10, IV, 785 |
| Merck Index | 15, 5601 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.