Learn More
Lithocholsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-154033 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10571091
Marke: Thermo Scientific Acros 229090050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lithocholsäure, CAS-Nr. 434-13-9, ein bakterieller Metabolit, ist ein Oligo-(Ethylenglycol) und eine sekundäre Gallensäure.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Lithocholsäure ist eine Monohydroxysäure und eine sekundäre Gallensäure
Anwendungen
  • Lithocholsäure kann in Studien zur Beurteilung der Cholestase verwendet werden
  • Es kann zur Untersuchung der hepatischen Phospholipid-Regulation und Homöostase von Gallensäure verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 434-13-9
Summenformel C24H40O3
Molekulargewicht (g/mol) 376.581
MDL-Nummer MFCD00003682
InChI-Schlüssel SMEROWZSTRWXGI-HVATVPOCSA-N
Synonym Lithocholsäure, Lithocholat, 3alpha-Hydroxy-5-beta-cholansäure, 3alpha-Hydroxy-5-beta-cholan-24-oic-säure, 3-Hydroxycholan-24-oic-säure, 3alpha-Hydroxycholansäure, 5beta-Cholansäure-3alpha-ol, 3-alpha-hydroxycholanic acid, 5beta-cholanic acid-3alpha-ol, 3alpha-hydroxy-5beta-cholanoic acid
PubChem CID 9903
ChEBI CHEBI:16325
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-Hydroxy-10,13-Dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-Tetradecahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentansäure
SMILES CC(CCC(=O)O)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(C4)O)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithocholsäure
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 182 °C bis 188 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 10, IV, 785
Merck Index 15, 5601
Spezifischer Drehzustand + 34.00 (20.00 °C c=1.5,C2H5OH)
Spezifische Drehung Auf trockener Basis: +32 bis +36 ° (20 °C, 589 nm) (c=1.5, C2H5OH)
Formelmasse 376.57
Reinheit (%) ≥ 97.5 %
Physikalische Form Pulver