Learn More
Lackmus, Indikator, pH-Wert 5-8, für die Titration, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lackmus |
| Namenshinweis | Indikator, pH5 - 8, für Titration |
| CAS | 1393-92-6, 64-17-5 |
| CAS Max. % | ≤4.0000%, ≤100.0000% |
| CAS Min. % | ≥96.0000% |
| Summenformel | I2 |
| Strukturformel | I2 |
| MDL-Nummer | MFCD00011355 |
| Güte | Analytisches Reagenz |
| Verpackung | Glasflasche |
| Mehr anzeigen |