Learn More
Lackmus, Indikator, pH-Wert 5-8, für die Titration, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15687910 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15687910 25 g 25 Gramm
15677910 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15687910
Marke: Honeywell-Fluka L738225G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Indikator, pH5 - 8, für Titration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lackmus
Namenshinweis Indikator, pH5 - 8, für Titration
CAS 1393-92-6, 64-17-5
CAS Max. % ≤4.0000%, ≤100.0000%
CAS Min. % ≥96.0000%
Summenformel I2
Strukturformel I2
MDL-Nummer MFCD00011355
Güte Analytisches Reagenz
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g